Learn More
Ácido 1-tetradecilfosfonico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428127 25 g 25 g
11408127 1 g 1 g
11418127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11428127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17511.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4671-75-4 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-tetradecilfosfonico se utiliza para funcionalizar la superficie de las nanopartículas de BaTiO3.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4671-75-4
Fórmula molecular C14H31O3P
Peso molecular (g/mol) 278.373
Número MDL MFCD00015834
Clave InChI BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphonic acid, tetradecyl, 1-tetradecanephosphonic acid, tetradecanephosphonic acid, tetradecyl phosphonic acid, n-tetradecylphosphonic acid, tetradecyl-phosphonic acid, 1-tetradecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-tetradecyl, p-tetradecyl-phosphonic acid, tetradecylphosphonate
PubChem CID 78401
Nombre IUPAC ácido tetradecilfosfonico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylphosphonic acid
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.37
Porcentaje de pureza 98%