Learn More
1-Tetradecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772695 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10215000 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10045723 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138100050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2016-42-4 | C14H31N | 213.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-42-4
Fórmula molecular C14H31N
Peso molecular (g/mol) 213.41
Clave InChI PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
PubChem CID 16217
Nombre IUPAC tetradecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylamine
Punto de fusión 37°C to 42°C
Color Rosa a blanco
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 291°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13NH2
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 201
Gravedad específica 0.993
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o sólido de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Tetradecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.