Learn More
Bromuro de (1-Tetradecil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366886 25 g 25 g
11376886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04311.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25791-20-2 | C32H44BrP | 539.58 g/mol
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-Tetradecil)trifenilfosfonio es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25791-20-2
Fórmula molecular C32H44BrP
Peso molecular (g/mol) 539.58
Número MDL MFCD00051857
Clave InChI FUMBGFNGBMYHGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo triphenyl tetradecyl phosphonium bromide, myristyltriphenylphosphonium bromide, 1-tetradecyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl tetradecyl phosphanium bromide, tetradecyl triphenylphosphonium bromide, acmc-209gmk, tetradecyltriphenylphosphoniumbromide, triphenyl tetradecyl phosphoniumbromide, n-tetradecyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium,triphenyltetradecyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084442
Nombre IUPAC triphenyl(tetradecyl)phosphanium bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3582243
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.59
Porcentaje de pureza 97%