Learn More
Cloruro de (1-tetradecil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393176 25 g 25 g
11383176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12484.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4574-04-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4574-04-3
Número MDL MFCD00059968
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 25 g
Beilstein 3916572
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Clave InChI LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC ciclopropanocarboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.95
Porcentaje de pureza 98%