Learn More
Bromuro de (1-tetradecil)trimetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318355 25 g 25 g
11328355 100 g 100 g
11338355 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10294.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El miristiltrimetilamonio se ha utilizado en un estudio para evaluar un método sintético controlado mediante surfactante para obtener una solución sólida mesoporosa de ceria-zirconia que contiene defectos catiónicos en la estructura cristalina. También se ha usado en un estudio para determinar el bajo peso molecular de ácidos orgánicos en suelos y plantas mediante electroforesis capilar de zona.
Solubilidad
Soluble en agua.(100 g/l)
Notas
Fotosensibles.Almacenar en un lugar fresco y seco.Incompatible con agentes oxidantes fuertes.Garantiza una ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-97-7
Fórmula molecular C17H38BrN
Peso molecular (g/mol) 336.40
Número MDL MFCD00011770
Clave InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Punto de fusión 245°C to 250°C
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 3633227
Índice Merck 14,6336
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.4
Porcentaje de pureza 98%