Learn More
1-tetradeceno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecene |
| CAS | 1120-36-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Tetradecene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H28 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | tetradec-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 196.37 |
| Mostrar más |