Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecanol |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 37.0°C to 40.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 289.0°C |
| Temperatura de inflamación | 145°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-Tetradecanol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol
RU– Solo para uso en investigación