Learn More
1-Tetradecanol, 99%
Código de producto. 10467002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467002 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503551 25 g Frasco de vidrio 25 g
10703154 100 g Frasco de vidrio 100 g
10247553 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10467002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214,39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-72-1
Fórmula molecular C14H30O
Peso molecular (g/mol) 214.39
Número MDL MFCD00004757
Clave InChI HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
Nombre IUPAC Tetradecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 40.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 289.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 428
Índice Merck 15, 6421
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viscosidad 6.4 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión, polvo cristalino, cristales, copos, gránulos y trozos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación