Learn More
1-Tetradecanotiol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397406 25 g 25 g
11387406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09401.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2079-95-0 | C14H30S | 230.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2079-95-0
Fórmula molecular C14H30S
Peso molecular (g/mol) 230.454
Número MDL MFCD00022099
Clave InChI GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetradecanethiol, myristyl mercaptan, tetradecanethiol, n-tetradecyl mercaptan, tetradecyl mercaptan, 1-mercaptotetradecane, unii-apy3p7s1xm, apy3p7s1xm, tetradecanethiol-1, acmc-1cq2y
PubChem CID 64677
Nombre IUPAC tetradecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecanethiol
Punto de fusión 6°C to 7°C
Densidad 0.85
Punto de ebullición 176°C to 180°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)13SH
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Beilstein 1742653
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.46
Porcentaje de pureza 94%