Learn More
1-tetracoseno, TRC
Código de producto. 30453505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453505 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT585763100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetracosene
CAS 10192-32-2
Fórmula molecular C24 H48
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC tetracos-1-eno
Peso molecular (g/mol) 336.638
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.376