Learn More
1-tetracosanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetracosanol |
| CAS | 506-51-4 |
| Fórmula molecular | C24 H50 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Tetracosanol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Lignoceric alcohol, Lignocerol, Lignoceryl alcohol, n-Tetracosanol, NSC 93768, Tetracosanol, Tetracosyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H50O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25/h25H,2-24H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | tetracosan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 354.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.3862 |