Learn More
1-terc-Butilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442779 5 g 5 g
15432779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66497.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38216-72-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38216-72-7
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.246
Número MDL MFCD00049359
Clave InChI PVMNSAIKFPWDQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butylpiperazine, 1-tert-butyl piperazine, n-t-butylpiperazine, 1-t-butyl piperazine, 1-tertbutyl piperazine, 1-tert-butyl-piperazine, piperazine, 1-1,1-dimethylethyl, n-tert-butyl piperazine, tert-butylpiperazine, tert-butyl piperazine
PubChem CID 3530572
Nombre IUPAC 1-terc-butilpiperazina
SMILES CC(C)(C)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butylpiperazine
Punto de fusión 32°C to 35°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 85°C to 87°C (22 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de fusión baja