Learn More
1-(terc-butildimetilsililoxi)-1-etinil-ciclopropano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-ethynyl-cyclopropane-d4 |
| CAS | 1246817-59-3 |
| Fórmula molecular | C11H16D4OSi |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-ethynyl-cyclopropane-d4, (1,1-Dimethylethyl)[(1-ethynylcyclopropyl)oxy]dimethyl-silane-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20OSi/c1-7-11(8-9-11)12-13(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dimetil-(2,2,3,3-tetradeuterio-1-etinilciclopropil)oxisilano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1534 |