Learn More
Ácido 1-(terc-butildimetilsilil)indol-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400326 250 mg 250 miligramos
15490316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53035.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351457-64-2
Fórmula molecular C14H22BNO2Si
Peso molecular (g/mol) 275.23
Número MDL MFCD08436007
Clave InChI PTZKCFPZTHUQTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl indol-4-ylboronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-4-yl boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-4-ylboronic acid, 1-tbdms-indole-4-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl indole-4-boronic acid, 1-tert-butyl dimethylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, 1-tert-butyl dimethyl silyl-1h-indol-4-yl boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indole-4-boronic acid 98, 1-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl-1h-indol-4-yl boronic acid
PubChem CID 22352397
Nombre IUPAC ácido [1-[terc-butil(dimetil)silil]indol-4-il]borónico
SMILES B(C1=C2C=CN(C2=CC=C1)[Si](C)(C)C(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)indole-4-boronic acid
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 98%