Learn More
1-(terc-Butildimetilsilil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364198 25 g 25 g
11354198 1 g 1 g
11344198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041462.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54925-64-3
Fórmula molecular C9H18N2Si
Peso molecular (g/mol) 182.34
Número MDL MFCD00011682
Clave InChI VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
Nombre IUPAC terc-butil-imidazol-1-il-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Densidad 0.94 g/mL
Punto de ebullición 247°C to 250°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.4805
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido