Learn More
Ácido 1-(terc-butildimetilsilil)-1H-indol-6-ilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10083907
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-6-ylboronic acid
CAS 913835-60-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206°C to 206.2°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H22BNO2Si
Número MDL MFCD03095157
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-ylboronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl indol-6-ylboronic acid, 1-tbdms-indole-6-boronic acid, 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-indol-6-yl boronicacid, 1-tert-butyl dimethyl silyl indol-6-yl boronic acid, 1-tert-butyl dimethylsilyl-1h-indole-6-boronic acid, 1-tert-butyl dimethyl silyl-1h-indol-6-yl boronic acid, boronic acid, b-1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-1h-indol-6-yl
Clave InChI KALVCXCOXCPCOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CC2=CC=C(C=C12)B(O)O
Nombre IUPAC ácido [1-[terc-butil(dimetil)silil]indol-6-il]borónico
Peso molecular (g/mol) 275.23
PubChem CID 4372774
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-indol-6-ylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.