Learn More
1-terc-Butilo 6-metil 3-yodo-1H-indol-1,6-dicarboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10340213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10340213 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10442722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10340213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07419CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850374-94-6
Fórmula molecular C15H16INO4
Peso molecular (g/mol) 401.2
Número MDL MFCD06797499
Clave InChI KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
Nombre IUPAC 1-O-terc-butil 6-O-metil 3-yodoindol-1,6-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.19
Porcentaje de pureza 97%