Learn More
1-(terc-butil)-5-metil-1H-pirazol-3-carbohidracida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10724023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10724023 1 g 1 g
10631123 250 mg 250 miligramos
10168054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724023 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08431DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306937-23-5
Fórmula molecular C9H16N4O
Peso molecular (g/mol) 196.254
Clave InChI TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
Nombre IUPAC 1-terc-butil-5-metilpirazol-3-carbohidracida
SMILES CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%