Learn More
1-terc-Butilo 4-(pentafluorofenilo) piperidina-1,4-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10507664 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10041244 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08295DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 294885-28-2
Fórmula molecular C17H18F5NO4
Peso molecular (g/mol) 395.33
Número MDL MFCD09879992
Clave InChI PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) piperidina-1,4-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.32
Porcentaje de pureza 95%