Learn More
1-terc-Butilo 4-(pentafluorofenilo) piperidina-1,4-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10041244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041244 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10507664 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041244 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08295CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 294885-28-2
Fórmula molecular C17H18F5NO4
Peso molecular (g/mol) 395.33
Número MDL MFCD09879992
Clave InChI PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) piperidina-1,4-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.32
Porcentaje de pureza 95%