Learn More
1-terc-Butilo-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392346 50 g 50 g
11372346 2 g 2 g
11382346 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06067.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3282-56-2 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-56-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00041253
Clave InChI XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
PubChem CID 76773
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-nitrobenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl-4-nitrobenzene
Densidad 1.0586
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Índice de refracción 1.534
Cantidad 50 g
Beilstein 2047337
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%