Learn More
1-terc-Butilo-4-yodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362517 5 g 5 g
11352517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11603.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35779-04-5 | C10H13I | 260.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35779-04-5
Fórmula molecular C10H13I
Peso molecular (g/mol) 260.118
Número MDL MFCD00052339
Clave InChI WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-4-iodobenzene, 4-tert-butyliodobenzene, 4-t-butyliodobenzene, 1-iodo-4-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-iodo, 4-tert-butyl-1-iodobenzene, 2-4-iodophenyl-2-methylpropane, 2-4'-iodophenyl-2-methylpropane, pubchem3974, 4-t-butyl-iodobenzene
PubChem CID 142029
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-yodobenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl-4-iodobenzene
Densidad 1.468
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 5 g
Beilstein 1931810
Sensibilidad Light Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.12
Porcentaje de pureza 97%