Learn More
1-terc-butilo 4-(9-H-fluoren-9-ilmetil) hidrógeno (2R)-piperacina-1,2,4-tricarboxilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10759205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10759205 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10225984 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10759205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08425DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 209593-18-0
Fórmula molecular C25H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 452.507
Número MDL MFCD02179102
Clave InChI ZVHNNCSUTNWKFC-OAQYLSRUSA-N
Sinónimo r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazinecarboxylicacid, r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, r-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2r-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 115-414, r-4-fmoc-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 2r-4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7128295
Nombre IUPAC Ácido (2R)-4-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperacina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.5
Porcentaje de pureza 97%