Learn More
1-tert-butil-3-metil 3-hidroxipirrolidina-1,3-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30416921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416921 500 mg
30419429 100 mg
30418498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT206338500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942190-61-6
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.27
Sinónimo 1-(1,1-Dimethylethyl) 3-methyl 3-hydroxy-1,3-pyrrolidinedicarboxylate
Nombre IUPAC 1-O-tert-butil 3-O-metil 3-hidroxipirrolidina-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1(O)CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl-3-Methyl 3-Hydroxypyrrolidine-1,3-Dicarboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO5/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-5-11(15,7-12)8(13)16-4/h15H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1263