Learn More
Ácido 1-(terc-butil)-3-metil-1H-pirazol-5-carboxílico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10008171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10008171 1 g 1 g
10586995 5 g 5 g
10485142 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10008171 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03128DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 175277-09-5
Fórmula molecular C9H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 182.223
Número MDL MFCD00084917
Clave InChI JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2744573
Nombre IUPAC ácido 2-terc-butil-5-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%