Learn More
1-terc-butil-3-etilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene |
| CAS | 14411-56-4 |
| Fórmula molecular | C12H18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-terc-Butil-3-etilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 162.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1409 |