missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-terc-Butil-3-etilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11469846 5 g 5 g
11479846 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11469846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20325.06
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 14411-56-4 | C12H18 | 162.276 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 14411-56-4
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00060845
Clave InChI MUJPTTGNHRHIPH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139753
Nombre IUPAC 1-terc-Butil-3-etilbenceno
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Densidad 0.86
Punto de ebullición 205°C
Olor Mild
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.