Learn More
1-terc-butil 3-etil 5-metil 2-((2-((terc-butoxicarbonil)amino)etoxi)metil)-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-1,3,5(4H )-tricarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate |
| CAS | 2512209-23-1 |
| Fórmula molecular | C30 H41 Cl N2 O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-terc-butil 5-O-etilo 3-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-metil-6-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]etoximetil]-4H-piridina-1,3,5-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 609.107 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 608.25 |