Learn More
1-terc-butil 3-etil 5-metil 2-((2-((terc-butoxicarbonil)amino)etoxi)metil)-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-1,3,5(4H )-tricarboxilato, TRC
Código de producto. 30339056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30339056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB701338100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate
CAS 2512209-23-1
Fórmula molecular C30 H41 Cl N2 O9
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36)
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Nombre IUPAC 1-O-terc-butil 5-O-etilo 3-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-metil-6-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]etoximetil]-4H-piridina-1,3,5-tricarboxilato
Peso molecular (g/mol) 609.107
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.25