Learn More
1-terc-butil-3-(clorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene |
| CAS | 38580-79-9 |
| Fórmula molecular | C11H15Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-t-Butylbenzylchloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | ClCC1=CC=CC(=C1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-terc-butil-3-(clorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 182.69 |