Learn More
1-terc-butil-3,5-dimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30334314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334314 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30334314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB699318250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Fórmula molecular C12 H18
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-Tert-butil-3,5-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 162.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1409