Learn More
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Código de producto. 11395539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395539 1 g 1 g
11305549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395539 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50480.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 647824-51-9
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.251
Número MDL MFCD00120293
Clave InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-3,5-dimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 95%