Learn More
1-(terc-butilo)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10633455 5 g 5 g
10311353 250 mg 250 miligramos
10615753 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD07394DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 647824-51-9
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.251
Número MDL MFCD00120293
Clave InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-3,5-dimetilpirazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%