Learn More
1-(terc-butilo)-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |