Learn More
1-(terc-butilo) 2-metil 1H-indol-1,2-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.3 |
| Porcentaje de pureza | 97% |