Learn More
1-(terc-butilo) 2-metil 1H-indol-1,2-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10381343 250 mg 250 miligramos
10577683 1 g 1 g
10717875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381343 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27822CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 163229-48-9
Fórmula molecular C15H17NO4
Peso molecular (g/mol) 275.304
Clave InChI UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-o-metil indol-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.3
Porcentaje de pureza 97%