Learn More
1-(terc-Butilo) 2-metil 1,2-indolinadicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10587274 5 g 5 g
10424333 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587274 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01034DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 186704-03-0
Fórmula molecular C15H19NO4
Peso molecular (g/mol) 277.32
Número MDL MFCD06200867
Clave InChI JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794661
Nombre IUPAC 1-O-terc-butil 2-O-metil 2,3-dihidroindol-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 97%