Learn More
1-tert-butil-1H-pirol-3-carboxílico Ácido, TRC
Código de producto. 30418001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418001 100 mg
30427175 500 mg
30421525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT136020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266364-46-8
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Sinónimo 1-(1,1-Dimethylethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-tert-butilirrol-3-ácido carboxílico
SMILES CC(C)(C)n1ccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)10-5-4-7(6-10)8(11)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privatlivspolitik.