Learn More
Ácido 1-[(tert-butoxicarbonil)amino]ciclopropanocarboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10492913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492913 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10666433 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02070CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 88950-64-5
Fórmula molecular C9H15NO4
Peso molecular (g/mol) 201.22
Número MDL MFCD00083257
Clave InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
Nombre IUPAC ácido 1-[(tert-butoxi)carbonil]amino}ciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%