Learn More
Ácido 1-[(tert-butoxicarbonil)amino]ciclohexanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10543453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10543453 1 g 1 g
10534885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10543453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01313DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 115951-16-1
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.30
Número MDL MFCD00273427
Clave InChI URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-homocycloleucine, 1-boc-amino cyclohexanecarboxylicacid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2794744
Nombre IUPAC Ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 97%