Learn More
1-(terc-butoxicarbonilo)-4-oxopirrolidina-2-ácido carboxílico 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245604 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10316904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10421504 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245604 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07783CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 84348-37-8
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.23
Número MDL MFCD01860669
Clave InChI CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Porcentaje de pureza 97%