Learn More
1-(terc-butoxicarbonil)-2-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17251222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
17251222 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17251222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85909-08-6 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85909-08-6
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.22
Clave InChI GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC terc-butil 2-oxopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Densidad 1.0860 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.086
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22