Learn More
Ácido 1-(terc-butoxicarbonil)-2-indolinocarboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10249052 250 mg 250 miligramos
10238722 1 g 1 g
10628160 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01075CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 133851-52-2
Fórmula molecular C14H17NO4
Peso molecular (g/mol) 263.293
Número MDL MFCD02682411
Clave InChI QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
PubChem CID 2794663
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 90%