Learn More
1-terc-butoxi-4-(2-metoxi-etil)-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butoxy-4-(2-methoxy-ethyl)-benzene |
| CAS | 84697-14-3 |
| Fórmula molecular | C13 H20 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(1,1-Dimethylethoxy)-4-(2-methoxyethyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O2/c1-13(2,3)15-12-7-5-11(6-8-12)9-10-14-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OC(C)(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metoxietil)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.2967 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1463 |