Learn More
1-t-Boc-piperidina-4-espiro-5'-hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5'-hydantoin |
| CAS | 183673-70-3 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N3 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-12(5-7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)NC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dioxo-1,3,8-triazaespiro[4.5]decano-8-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 269.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1376 |