Learn More
Thermo Scientific™ Solución de transferencia 1-Step™ Ultra TMB
Código de producto. 16375222 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16375222 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 16375222 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37574
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución de inmunotransferencia TMB 1-Step Ultra Thermo Scientific™ es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) mejorado de un solo componente para Western blotting.
La solución de inmunotransferencia TMB 1-Step Ultra Thermo Scientific™ es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) mejorado de un solo componente para Western blot.
Información adicional y pedidos en línea
Este sustrato Western blot precipitante colorimétrico para HRP proporciona alta sensibilidad, mayor relación señal-ruido y bajo fondo en comparación con muchos otros sustratos cromogénicos. La solución de inmunotransferencia contiene TMB soluble (3,3«,5,5«-tetrametilbenzidina), que reacciona muy rápidamente con la enzima peroxidasa de rábano picante para producir un precipitado azul oscuro insoluble que no se desvanece ni se escama. El sustrato es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La solución de inmunotransferencia se suministra lista para su uso sin necesidad de mezclar.
Características destacadas:
  • Rápida: Bandas de proteínas visibles en menos de un minuto
  • Resistentes al desvanecimiento - bandas de proteínas estables después del secado de la membrana
  • Sensible - límite de detección similar al sustrato para inmunotransferencia (Western blot) de ECL Pierce
  • Cromogénica - ningún equipo especial necesario para la visualización; produce bandas de color azul oscuro
  • Lista para usar - no se requieren disolventes orgánicos para disolver; no se necesita dilución para su uso
Recomendada para:
  • Detección cromogénica de Western blot
  • Detección cromogénica por inmunohistoquímica
  • Transferencias de membrana de nitrocelulosa
  • Transferencias de membrana de PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos 1-Step
Cantidad 250 ml
Substrate TMB
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.