Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato TMB 1-Step™
Código de producto. 10066433 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10066433 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 10066433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34018
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sustrato azul de peroxidasa TMB (HRP) listo para su uso especialmente formulado para la detección cromogénica en experimentos de Inmunotransferencia (Western blot) e IHC.
La solución de inmunotransferencia TMB 1-Step Thermo Scientific™ Pierce es una solución lista para su uso del sustrato azul de peroxidasa TMB (HRP) especialmente formulado para la detección cromogénica en métodos de inmunotransferencia e inmunohistoquímica.
El TMB (3,3',5,5'-tetrametilbenzidina; MW = 240,4) se utiliza con mayor frecuencia como sustrato soluble para detectar la actividad de los anticuerpos conjugados con peroxidasa en ELISA. La solución de inmunotransferencia TMB Pierce se formula para precipitar y localizar el producto de reacción azul en superficies de membrana o en muestras de tejido en lugares donde se produce la reacción entre la peroxidasa y el sustrato. El sustrato de inmunotransferencia TMB produce una proporción señal / ruido muy grande, aunque su alta sensibilidad requiere un lavado y bloqueo cuidadosos para evitar la tinción de fondo. Al realizar técnicas inmunohistoquímicas, se deben utilizar contratinciones acuosas y medios de montaje.
Características destacadas:
  • Sustrato HRP: para la detección sensible de la actividad de peroxidasa de rábano en medios sólidos
  • Cromogénico: no se necesita equipo especial para la visualización; produce bandas de color azul oscuro en Western blots; no es tan susceptible a la decoloración como los sustratos AEC o 4-CN
  • Listo para su uso: no se necesitan disolventes orgánicos para su disolución; no es necesaria ninguna dilución para su uso
  • Completo: no se necesita ningún otro tampón ni la adición de peróxido de hidrógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Línea de productos 1-Step
Cantidad 250 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Peroxidasa de rábano picante
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Step TMB-Blotting, 250 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol