Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit
Código de producto. 15235743 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 100 μl
10 x 100 μl
2 x 2 mL
Tipo:
Maxikit de IVT humana de alta producción en 1 paso
Minikit de IVT humana de alta producción en 1 paso
Tamaño de la unidad:
1 set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo Tamaño de la unidad
15235743 10 x 100 μl Minikit de IVT humana de alta producción en 1 paso 1 set
15225743 2 x 100 μl Minikit de IVT humana de alta producción en 1 paso 1 set
15245743 2 x 2 mL Maxikit de IVT humana de alta producción en 1 paso 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15235743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88891
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Exprese proteínas funcionales con un rendimiento por ml entre 10 y 100 veces mayor que otros sistemas IVT de mamíferos con los kits de traducción in vitro (IVT) humana de alto rendimiento Thermo Scientific™ en 1 paso.
Los kits de traducción in vitro (IVT) humana de alto rendimiento de 1 paso Thermo Scientific™ con dispositivo de alimentación continua permiten la expresión de proteínas funcionales con un rendimiento por ml entre 10 y 100 veces mayor que otros sistemas de traducción IVT eucarióticos.
El sistema de IVT de alta producción 1-Step utiliza extractos de células HeLa modificados para aprovechar la sólida maquinaria de transcripción y traducción humana y generar proteínas funcionales de longitud completa. En este sistema, la expresión de proteínas se realiza en un minidispositivo de diálisis patentado que permite un suministro continuo de nucleótidos, aminoácidos y sustratos generadores de energía en la reacción, al tiempo que elimina inhibidores de la síntesis de proteínas. Este sistema de intercambio continuo sin células (CECF) permite la expresión de proteínas hasta 24 horas y genera una producción de proteínas que oscila entre los 250 y 750 μg/ml. Estos completos kits constan de todos los componentes necesarios para la transcripción y traducción correcta de la proteína recombinante, incluyendo un vector de expresión optimizado.
Características destacadas:
  • Alto grado de expresión: hasta 750 μg/ml de proteína expresada
  • Reproducibilidad: baja variabilidad entre experimentos
  • Rapidez: exprese altos niveles de proteína tras una incubación nocturna
  • Funcionalidad: obtenga más proteína activa que con los sistemas de expresión bacteriana de proteínas
Expresión de proteínas 1-Step:
  • Reacción optimizada: requiere solo cinco componentes
  • De fácil uso: la transcripción y la traducción se realizan en una reacción de un solo paso
  • Adaptado para el marcado: apto para la incorporación de aminoácidos pesados o no naturales
Incluye:
Los kits completos contienen lisado celular, mezcla de reacción, proteínas accesorias, tampón de diálisis 5X, ADN de control, vector de clonación, minidispositivos de diálisis y tubos de centrífuga
Requiere:
Incubadora o baño de agua a 30 °C
Recomendada para:
Producción de proteínas recombinantes para análisis estructural; generación de proteínas activas para estudios de interacción de proteínas; expresión y caracterización rápidas de proteínas mutantes; producción a pequeña escala de partículas virales; incorporación de aminoácidos no naturales o producción de proteínas tóxicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Minikit de IVT humana de alta producción en 1 paso
Suficiente para 10 reacciones de 100 µl cada una
Cantidad 10 x 100 μl
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 reacciones de 100 µl cada una
• Lisado HeLa, 500 µl
• Proteínas accesorias, 100 µl
• Mezcla de reacción, 200 µl
• Tampón de diálisis 5X, 3 ml
• ADN de control positivo (pCFE-GFP), 10 µg
• pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10 µg
• Dispositivo de microdiálisis, 10 de cada
•Agua sin nucleasas, 3 x 5 ml
Almacenar los dispositivos de microdiálisis y agua sin nucleasas a temperatura ambiente. Almacenar todos los demás componentes a -80 °C.
Sistema de expresión Sin células
Tipo de proteína expresada Proteína insoluble
Línea de productos 1-Step