Description
Los kits de traducción in vitro (IVT) humana de alto rendimiento de 1 paso Thermo Scientific™ con dispositivo de alimentación continua permiten la expresión de proteínas funcionales con un rendimiento por ml entre 10 y 100 veces mayor que otros sistemas de traducción IVT eucarióticos.
Características destacadas:
Alto grado de expresión: hasta 750 μg/ml de proteína expresada
Reproducibilidad: baja variabilidad entre experimentos
Rapidez: exprese altos niveles de proteína tras una incubación nocturna
Funcionalidad: obtenga más proteína activa que con los sistemas de expresión bacteriana de proteínas
Expresión de proteínas 1-Step:
Reacción optimizada: requiere solo cinco componentes
De fácil uso: la transcripción y la traducción se realizan en una reacción de un solo paso
Adaptado para el marcado: apto para la incorporación de aminoácidos pesados o no naturales
Incluye:
Los kits completos contienen lisado celular, mezcla de reacción, proteínas accesorias, tampón de diálisis 5X, ADN de control, vector de clonación, minidispositivos de diálisis y tubos de centrífuga
Requiere:
Incubadora o baño de agua a 30 °C
Recomendada para:
Producción de proteínas recombinantes para análisis estructural; generación de proteínas activas para estudios de interacción de proteínas; expresión y caracterización rápidas de proteínas mutantes; producción a pequeña escala de partículas virales; incorporación de aminoácidos no naturales o producción de proteínas tóxicas
Specifications
Specifications
| Tipo | Minikit de IVT humana de alta producción en 1 paso |
| Suficiente para | 2 reacciones de 100 µl cada una |
| Cantidad | 2 x 100 μl |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 2 reacciones de 100 µl cada una • Lisado HeLa, 110 µl • Proteínas accesorias, 25 µl • Mezcla de reacción, 40 µl • Tampón de diálisis 5X, 600 µl • ADN de control positivo (pCFE-GFP), 10 µg • pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10 µg • Dispositivo de microdiálisis, 2 de cada • Agua sin nucleasas, 5 ml Almacenar los dispositivos de microdiálisis y agua sin nucleasas a temperatura ambiente. Almacenar todos los demás componentes a -80 °C. |
| Sistema de expresión | Sin células |
| Tipo de proteína expresada | Proteína insoluble |
| Línea de productos | 1-Step |