Learn More
Thermo Scientific™ Kit de IVT de ADN humano acoplado de 1 paso
Código de producto. 12116510 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 40 reacciones
Kit para 8 reacciones
Tamaño de la unidad:
40 reacciones
8 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12116510 Kit para 8 reacciones 8 reacciones
12126510 Kit para 40 reacciones 40 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12116510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Exprese rápidamente proteínas funcionales de longitud completa a partir de plantillas de ARNm o plasmídicas con producciones de hasta 100 μg/ml por reacción utilizando estos kits sin células.
Los kits de expresión de proteínas in vitro humana en un paso Thermo Scientific™ permiten la traducción y la modificación postranscripcional de proteínas de longitud completa a partir de plantillas de ARNm o plasmídico con producciones de hasta 100 μg/ml por reacción.
Los kits de IVT humana son sistemas únicos de expresión de proteínas a base de lisados de células HeLa para la traducción in vitro o reacciones de transcripción/traducción acopladas. La expresión de la proteína se realiza en una sola reacción de 90 minutos que puede prolongarse hasta seis horas con una producción continua de proteínas de hasta 100 μg/ml cuando se combina con el vector de expresión optimizado pT7CFE1. Los kits de IVT humana pueden expresar enzimas funcionales, fosfoproteínas, glicoproteínas y proteínas de membrana para su uso inmediato en el estudio de interacciones de proteínas, realizando análisis mutacionales rápidos y midiendo la actividad.
Características destacadas:
Funcional: utiliza la maquinaria traslacional humana para expresar proteínas activas
  • Práctico: realice la transcripción y traducción en un solo paso
  • Alto rendimiento: incremento de las producciones con respecto a la traducción in vitro del reticulocito de conejo
  • Fiable: exprese proteínas que fallan en sistemas de reticulocitos de conejo
Mejor que los métodos tradicionales:
  • Los extractos sin células HeLa son capaces de expresar proteínas con modificaciones postranslacionales
  • La traducción precisa proporciona proteínas de longitud completa compatibles con aplicaciones posteriores
  • La traducción de proteínas se optimiza con el elemento IRES EMCV y otros elementos estabilizadores de ARNm
Incluye:
Los kits completos contienen lisado celular HeLa, proteínas accesorias, mezcla de reacción, agua sin nucleasas, vector de expresión y vector de control positivo para GFP
Requiere:
Incubadora o baño de agua a 30 °C
Recomendada para:
Expresar proteínas para medir la actividad enzimática; realizar análisis mutacional; expresar proteínas para su uso en ensayos de desplazamiento de movilidad en gel; realizar coinmunoprecipitaciones; expresar proteínas citotóxicas; realizar etiquetado de aminoácidos no naturales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de IVT acoplada humana en 1 paso
Suficiente para 8 reacciones de 25 µl cada una
Cantidad Kit para 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de 25 µl cada una
•Lisado de HeLa, 110 µl
• Proteínas accesorias, 25 µl
• Mezcla de reacción, 40 µl
• Control positivo de ADN: pCFE-GFP, 10 µg
• pT7CFE1-CHis, 10 µg
• Agua sin nucleasas, 1,5 ml
Tras su recepción, almacenar los kits a -80 °C. El producto se envía en hielo seco
Sistema de expresión Sin células
Tipo de proteína expresada Proteína de membrana
Línea de productos 1-Step